Roller bottles, WHEATON®
Superficie liscia, con tappo in PP bianco da 45 mm con tenuta interna e anello antigoccia, 1760 ml, 700 cm², 110×285 mm, 4/conf.
Codice catalogo 734-3022
Nome del fornitore: DWK Life Sciences
Vai a
Product Details & Documents
Rollers bottles are specifically designed for adherent cell roller culture
- Bottles withstands repeated wet or dry sterilization cycles and are reusuable
- These culture vessels are made to exacting tolerances in order to provide higher cell yields
- Made of USP Type I borosilicate glass
Attenzione: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904
Specifiche
- Superficie di crescita:700 cm²
- Confezione:4/conf.
- Capacità:1760 ml
- Descrizione:Superficie liscia, con tappo in PP bianco da 45 mm con tenuta interna e anello antigoccia
- Ø est. × A:110×285 mm