Cassette
Product Details & Documents
Le cassette possono essere sostituite anche durante il processo di pompaggio. La taratura della pressione di contatto dei rulli avviene mediante una vite di registro. In ogni cassetta si possono utilizzare tubi di diversi materiali e dimensioni.
Cassetta small
Portata 0,005 A 40,8 ml/min
Per tubi con spessore delle pareti di 0,9 mm
Per tubi di diametro 0,2/0,5/0,9/1,4 e 2,8 mm
Per tubi a 3 stop
Cassetta medium
Portata 0,29 A 25,2 ml/min
Per tubi con spessore delle pareti di 1,6 mm
Per tubi di diametro 0,8 e 1,7 mm
Per tubi standard
Cassetta large
Portata 1,0 A 336 ml/min
Per tubi con spessore delle pareti di 1,6 mm
Per tubi di diametro 1,7/3,1/4,8 e 6,4 mm
Per tubi standard
Adattatore multicanali
Per equipaggiamento o modifica dei motori per pompe peristaltiche PD 5001, PD 5101 e PD 5201 per funzionamento come pompa peristaltica multicanali.
Specifications
- Descrizione:Cassetta media
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..