Orders LinkContactUsLinkComponent
Testate per pompe multicanale
Testate per pompe multicanale
Testa pompa C 12
Codice catalogo 224-1447
Nome del fornitore:   Heidolph Scientific Products
Testate per pompe multicanale
Codice catalogo 224-1447
Nome del fornitore:  Heidolph Scientific Products
Testate per pompe multicanale
Testate per pompe multicanale
Testa pompa C 12
Price
SFr. 5’750.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Modello C4, C8 e C12. Combinabile con i motori di pompe peristaltiche PD 5001, PD 5101 e PD 5201 utilizzando l'adattatore multicanali. Possibilità di azionamento contemporaneo di max. 12 canali di pompa. Dosaggio separato in diversi recipienti in un'unica fase di lavoro.
  • Sostituzione del tubo semplice e rapida
  • Possibilità di funzionamento anche con occupazione parziale della testata pompa
  • Portate per ogni canale selezionabili individualmente scegliendo le dimensioni dei tubi
  • 4 o 8 rulli riducono le pulsazioni
  • Anche durante il processo di convogliamento si possono sostituire le cassette
Modello C4
8 rulli per un convogliamento a basse pulsazioni
La testata della pompa può essere equipaggiata con 4 cassette (accessorio a richiesta da ordinare)
Possibilità di equipaggiamento parziale della testata pompa
Semplicità di inserimento delle cassette mediante dispositivo a scatto
Modello C8
4 rulli per un convogliamento a basse pulsazioni
La testata della pompa può essere equipaggiata con 8 cassette medium o 4 cassette large
Possibilità di equipaggiamento parziale della testata pompa
Le cassette medium e le cassette large sono combinabili
Semplicità di inserimento delle cassette mediante dispositivo a scatto
Modello C12
8 rulli per un convogliamento a basse pulsazioni
La testata della pompa può essere equipaggiata con 12 cassette small
Possibilità di equipaggiamento parziale della testata pompa
Con il riduttore integrato è ideale per il convogliamento di minimi volumi
Semplicità di inserimento delle cassette mediante dispositivo a scatto
Specifiche
  • Descrizione:
    Testa pompa C 12
  • Seq:
    03
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Adattatore multicanale
    Adattatore multicanale
    224-1349
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 185.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Cassetta grande
    Cassetta grande
    224-1453
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 403.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Cassetta media
    Cassetta media
    224-1452
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 358.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Cassetta piccola
    Cassetta piccola
    224-1451
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 356.00