Vetrini con concavità
Cavity slides with PTFE coating, nero, 8, 6 mm
631-0465
: Epredia
These autoclavable slides are specially designed for immunofluorescence.
- Adhesive surface and hydrophobic mask
- Hydrophobic epoxy- or PTFE-coating
- (*) with rings or wells
Vetrini autoclavabili sono sviluppati per la diagnosi clinica.
: Versioni con pozzetti rotondi (*).
- N. di pozzetti:8
- Colore:nero
- Descrizione:Cavity slides with PTFE coating
- Seq:020
- Ø foro:6 mm