Orders LinkContactUsLinkComponent
Test tubes, flat bottom
Test tubes, flat bottom
50 mm, 16 mm, 0,8 mm
Codice catalogo SCERB405016001012
Nome del fornitore:   DWK Life Sciences
Test tubes, flat bottom
Codice catalogo SCERB405016001012
Nome del fornitore:  DWK Life Sciences
Test tubes, flat bottom
50 mm, 16 mm, 0,8 mm
Price
559.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1.000 ST
Specifiche
  • Ø est:
    16 mm
  • Spessore parete:
    0,8 mm
  • Lunghezza:
    50 mm
  • Seq:
    04