Conductivity electrodes
Elettrodo per conducibilità basse, doppia piastrina in platino, con ATC incorporato (Pt1000), Low conductivity sensor, with temp. sensor, 0,1 cm⁻¹, 0...110 °C, Vetro, 12×110 mm, BNC, cavo di 1 m, 2 spine a banana per ATC, Low conductivities, distilled water
Catalog # CONSSK21T
Supplier: CONSORT
Jump to:
Product Details & Documents
A range of conductivity electrodes for different applications.
- Available with or without integrated temperature sensor
- Shaft is made from glass or epoxy
Specifications
- Connettore:BNC, cavo di 1 m, 2 spine a banana per ATC
- Ø×L:12×110 mm
- Per:Low conductivities, distilled water
- Tipo:Low conductivity sensor, with temp. sensor
- Descrizione:Elettrodo per conducibilità basse, doppia piastrina in platino, con ATC incorporato (Pt1000)
- Materiale:Vetro
- Seq:05
- Temperatura:0...110 °C
- Costante di cella:0,1 cm⁻¹