Orders LinkContactUsLinkComponent
Temperature data loggers
Temperature data logger, single/multiple thermocouple, T: –200…+1372 °C (K type)
T: –200…+400 °C (T type)
T: –40…+70 °C (thermistor), T: ±0,5 °C (–20…+40 °C); ±1,0 °C (–40…+70 °C); ±0,5 °C at 20 °C; ±0,3 °C (–20…+40 °C, thermistor); ±0.5 °C (–40…+70 °C, thermistor), 0,2 °C (0…300 °C); 0,5 °C (>300 °C)
Codice catalogo COMAN2014
Nome del fornitore:   COMARK
Temperature data loggers
Codice catalogo COMAN2014
Nome del fornitore:  COMARK
Temperature data loggers
Temperature data logger, single/multiple thermocouple, T: –200…+1372 °C (K type)
T: –200…+400 °C (T type)
T: –40…+70 °C (thermistor), T: ±0,5 °C (–20…+40 °C); ±1,0 °C (–40…+70 °C); ±0,5 °C at 20 °C; ±0,3 °C (–20…+40 °C, thermistor); ±0.5 °C (–40…+70 °C, thermistor), 0,2 °C (0…300 °C); 0,5 °C (>300 °C)
Price
629.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These data loggers measure both humidity and temperature when monitoring food in storage, transit or processing as well as pharmaceutical and general industrial applications.
  • Large memory capacity and single button control
  • Ability to log over multiple periods
  • Windows™ based evolution software for fast data download and analysis
  • LED indication of active logging and temperature or humidity alarm conditions
  • LCD displays on selected models for instant checks on current readings and alarms
  • Additional beeper warning of temperature and humidity alarm conditions
Models with thermistor sensors offer highest accuracy. K or T-Type thermocouples provide a wide measurement range. With the addition of the N2000BOX, the N2012 can measure up to five separate channels with a single logger using four external probes and one internal sensor. With the N2000ADP/K, the N2014 can measure up to four channels using three external thermocouple probes and one internal sensor.
 : Tough, moulded cases, dust and waterproof to IP67 standards; BS EN 60529; IEC 529 certified.
Specifiche
  • Range di misura:
    T: –200…+1372 °C (K type)
    T: –200…+400 °C (T type)
    T: –40…+70 °C (thermistor)
  • Risoluzione:
    0,2 °C (0…300 °C); 0,5 °C (>300 °C)
  • Descrizione:
    Temperature data logger, single/multiple thermocouple
  • Seq:
    04
  • Accuratezza:
    T: ±0,5 °C (–20…+40 °C); ±1,0 °C (–40…+70 °C); ±0,5 °C at 20 °C; ±0,3 °C (–20…+40 °C, thermistor); ±0.5 °C (–40…+70 °C, thermistor)
  • Cat. No.:
    COMAN2014
  • Memoria dati - N. letture:
    16000
  • Durata batteria:
    5 years
  • Sensore:
    Int.: Thermistor
    Ext.: Types T/K thermocouple
  • Batteria:
    1×AA size, 3,6 V lithium battery
  • Intervalli di registrazione:
    2 s - 99 hr
  • Tempo di risposta:
    T90, 15 - 30 min
  • L×P×A:
    88×80×35 mm
  • Display:
    LCD
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • EV logger software, professional version
    EV logger software, professional version
    COMAEVSWPRO
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Type-K adaptor for data logger, N2014
    Type-K adaptor for data logger, N2014
    COMAN2000ADP/K
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 179.00 SFr.
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • EV logger software, general version
    EV logger software, general version
    COMAEVSW
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Type-T adaptor for data logger, N2014
    Type-T adaptor for data logger, N2014
    COMAN2000ADP/T
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 191.00 SFr.
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • USB computer interface
    USB computer interface
    COMAN2000CRU
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 104.00 SFr.