Orders LinkContactUsLinkComponent
Dishes, evaporating
Dishes, evaporating
1000 ml, 70 mm, 140 mm
Codice catalogo 216-2708
Nome del fornitore:   Agencinox
Dishes, evaporating
Codice catalogo 216-2708
Nome del fornitore:  Agencinox
Dishes, evaporating
Dishes, evaporating
1000 ml, 70 mm, 140 mm
Price
111.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Made of stainless steel.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
  • Easy to clean
Specifiche
  • Ø est:
    140 mm
  • Capacità:
    1000 ml
  • Altezza:
    70 mm
  • Seq:
    06