Orders LinkContactUsLinkComponent
Dishes, evaporating
Dishes, evaporating
125 ml, 35 mm, 70 mm
Codice catalogo 216-2705
Nome del fornitore:   Agencinox
Dishes, evaporating
Codice catalogo 216-2705
Nome del fornitore:  Agencinox
Dishes, evaporating
Dishes, evaporating
125 ml, 35 mm, 70 mm
Price
45.10 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Made of stainless steel.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
  • Easy to clean
Specifiche
  • Ø est:
    70 mm
  • Capacità:
    125 ml
  • Altezza:
    35 mm
  • Seq:
    03