Orders LinkContactUsLinkComponent
Silica standard solution
Silica standard solution
Silica standard solution, 0,5 mg/l as SiO2 (NIST), 3,78 L
Codice catalogo HACH2100817
Nome del fornitore:   Hach
Silica standard solution
Codice catalogo HACH2100817
Nome del fornitore:  Hach
Numero CAS:  
Silica standard solution
Silica standard solution, 0,5 mg/l as SiO2 (NIST), 3,78 L
Numero CAS:  
Price
SFr. 203.00
Log in per disponibilità
1 * 3,78 L
Product Details & Documents
Standard solutions for accuracy checks in silica determinations.
Specifiche
Specifiche
  • Concentrazione:
    0,5 mg/l as SiO<sub>2 </sub> (NIST)
  • Conf:
    3,78 L
  • Descrizione:
    Silica standard solution