Headspace crimp top vials
Vials, with P Logo, 20,00 ml, Round bottom, 23×75,5 mm, trasparente, No
Codice catalogo PERCB0104236
Nome del fornitore: PerkinElmer
Vai a
Product Details & Documents
Manufactured from Type I borosilicate glass, which meets all USP, JP, and EP Pharmacopeia requirements. These vials are manufactured to specific tolerances that are guaranteed to fit and perform with PerkinElmer and non-PerkinElmer instruments.
- Pressure release safety caps to ensure safe analysis at any temperature
- Glass performs at high temperatures and is chemical resistant to acidic, neutral and alkali solutions
- Packed in a clean environment
Specifiche
- Tappo incluso:No
- Ø×A:23×75,5 mm
- Capacità:20,00 ml
- Colore:trasparente
- Descrizione:Vials, with P Logo
- Fondo:Round bottom
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- PTFE coated silicone cap/spring, unassembledPTFE coated silicone cap/spring, unassembledPERCB0104241Log in per disponibilità1 * 100 ST - SFr. 189.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- PTFE coated silicone cap/spring, unassembledPTFE coated silicone cap/spring, unassembledPERCB0104242Log in per disponibilità1 * 1.000 ST - SFr. 1’700.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Aluminium coated silicone cap/septa/spring, unassembledAluminium coated silicone cap/septa/spring, unassembledPERCB0104243Log in per disponibilità1 * 100 ST - SFr. 242.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Aluminium coated silicone cap/septa/spring, unassembledAluminium coated silicone cap/septa/spring, unassembledPERCB0104244Log in per disponibilità1 * 1.000 ST - SFr. 2’750.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoSettoDisponibilitàPrice
- Aluminium cap, star spring and septaAluminium cap, star spring and septaPERCB0159356Butyl redLog in per disponibilità1 * 100 ST - SFr. 156.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Red PTFE coated butyl rubber cap, pre-assembledRed PTFE coated butyl rubber cap, pre-assembledPERCB4000025Log in per disponibilità1 * 1.000 ST - SFr. 1’520.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- PTFE coated silicone cap, pre-assembledPTFE coated silicone cap, pre-assembledPERCB4000022Log in per disponibilità1 * 1.000 ST - SFr. 1’660.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoSettoDisponibilitàPrice
- Aluminium cap, ridgedAluminium cap, ridgedPERCN9303350Butyl grey stopperLog in per disponibilità1 * 1.000 ST - SFr. 876.00