Orders LinkContactUsLinkComponent
3-piece filter funnels, Whatman™
3-piece filter funnels, Whatman™
210 ml, 70 mm, 70 mm
Codice catalogo 516-0610
Nome del fornitore:   Whatman products (Cytiva)
3-piece filter funnels, Whatman™
Codice catalogo 516-0610
Nome del fornitore:  Whatman products (Cytiva)
3-piece filter funnels, Whatman™
3-piece filter funnels, Whatman™
210 ml, 70 mm, 70 mm
Price
SFr. 584.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Whatman 3-piece filter funnels from Cytiva are ideal for quick and easy filtration using high-efficiency glass microfiber filters.
  • Chemically resistant - 3-piece construction consists of glass cylinder and base with a polymeric membrane support
  • Support options - Provided with acrylic support and optional polypropylene or PTFE supports available separately for some sizes
  • Secure sealing - Clamps at edges to prevent peripheral loss due to fluid bypass around the edge of the filter
  • Eliminate carry-over - Simplicity of design facilitates easy and thorough cleaning between use
The increased use of high-efficiency glass microfiber filters in modern laboratories has created a demand for simple and effective filter-holding systems. Whatman 3-piece Filter Funnels have been designed to complement the range of Whatman fine particle retention, rapid flow rate glass microfiber filters.
The unit consists of a glass funnel and base, acrylic support platform, and 3 easy-to-apply metal clips. The range of diameters, funnel sizes, reservoir volumes and alternate support platforms provides a flexible system to meet the varied and unique needs of busy laboratories.
Specifiche
  • Ø piastra:
    70 mm
  • Capacità:
    210 ml
  • per Ø filtro:
    70 mm
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Piastra imbuto filtrante, in PP, 90 mm
    Piastra imbuto filtrante, in PP, 90 mm
    511-1000
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 143.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Piastra imbuto filtrante, in PTFE, 47 mm
    Piastra imbuto filtrante, in PTFE, 47 mm
    WHAT1950-114
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 157.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Piastra imbuto filtrante, in PTFE, 70 mm
    Piastra imbuto filtrante, in PTFE, 70 mm
    WHAT1950-117
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 200.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Serbatoio di ricambio per imbuti filtranti, 115 ml, 70 mm
    Serbatoio di ricambio per imbuti filtranti, 115 ml, 70 mm
    WHAT1950-207
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 241.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Serbatoio di ricambio per imbuti filtranti, 200 ml, 90 mm
    Serbatoio di ricambio per imbuti filtranti, 200 ml, 90 mm
    WHAT1950-209
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 279.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Serbatoio di ricambio per imbuti filtranti, 210 ml, 70 mm
    Serbatoio di ricambio per imbuti filtranti, 210 ml, 70 mm
    516-0612
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 264.00