Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Accessori per miscelatori | Avantor

Accessori per miscelatori

Contenitore con coperchio in acciaio inox e gruppo di mescolatura, 1000 ml, 1 l
Codice catalogo 431-0108
Nome del fornitore:   WARING BLENDOR
Accessori per miscelatori
Codice catalogo 431-0108
Nome del fornitore:  WARING BLENDOR
Accessori per miscelatori
Accessori per miscelatori

Contenitore con coperchio in acciaio inox e gruppo di mescolatura, 1000 ml, 1 l

Price
SFr. 501.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifiche
  • Descrizione:
    Contenitore con coperchio in acciaio inox e gruppo di mescolatura, 1000 ml
  • Seq:
    09
  • Per strumento:
    1 l