Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Accessori per miscelatori

Accessori per miscelatori

Contenitore in acciaio inox, con gruppo di mescolatura e guarnizioni in Teflon, 1000 ml, 1 l
Codice catalogo 431-0248
Nome del fornitore:   WARING BLENDOR
Accessori per miscelatori
Codice catalogo 431-0248
Nome del fornitore:  WARING BLENDOR
Accessori per miscelatori
Accessori per miscelatori

Contenitore in acciaio inox, con gruppo di mescolatura e guarnizioni in Teflon, 1000 ml, 1 l

Price
1 380.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifiche
  • Descrizione:
    Contenitore in acciaio inox, con gruppo di mescolatura e guarnizioni in Teflon, 1000 ml
  • Seq:
    34
  • Per strumento:
    1 l