Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Accessori per miscelatori

Accessori per miscelatori

Mini-bicchiere in acciaio inox, con testa a lame e coperchio, 37 - 110 ml, 1 l
Catalog # 431-9132
Supplier:   WARING BLENDOR
Accessori per miscelatori
Catalog # 431-9132
Supplier:  WARING BLENDOR
Accessori per miscelatori
Accessori per miscelatori

Mini-bicchiere in acciaio inox, con testa a lame e coperchio, 37 - 110 ml, 1 l

Price
310.00 SFr.
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifications
  • Descrizione:
    Mini-bicchiere in acciaio inox, con testa a lame e coperchio, 37 - 110 ml
  • Seq:
    38
  • Per strumento:
    1 l