Orders LinkContactUsLinkComponent
Miscelatori da laboratorio
Miscelatori da laboratorio
Miscelatore con contenitore in vetro, velocità variabile, 1,2 L, 0 - 20000 min-1, 180×210×350 mm
Catalog # 431-0106
Supplier:   WARING BLENDOR
Miscelatori da laboratorio
Catalog # 431-0106
Supplier:  WARING BLENDOR
Miscelatori da laboratorio
Miscelatori da laboratorio
Miscelatore con contenitore in vetro, velocità variabile, 1,2 L, 0 - 20000 min-1, 180×210×350 mm
Price
SFr. 1’530.00
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Dispositivi affidabili, con motori potenti. Per miscelazioni, dispersioni ed emulsioni. Le speciali lame e l'elevato numero di giri rendono questo miscelatore da laboratorio interessante per numerose applicazioni. 3 dispositivi base, con capacità di 1 o 2 litri e diversi bicchieri in acciaio, vetro resistente al calore o PC.
Delivery information: La fornitura comprende il motore, le lame i bicchieri e il coperchio.
Specifications
  • Numero di giri:
    0 - 20000 min-1
  • Capacità:
    1,2 L
  • Descrizione:
    Miscelatore con contenitore in vetro, velocità variabile
  • Seq:
    08
  • L×P×A:
    180×210×350 mm
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    Descrizione
    Capacità
    Availability
    Price
  • 431-9222
    Bicchiere in acciaio inox, con coperchio in PC e complessivo di miscelazione
    2000 ml
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 688.00
Product Information
  • Catalog #
    Descrizione
    Per strumento
    Availability
    Price
  • 431-0242
    Contenitore in acciaio inox, con gruppo di mescolatura e coperchio
    1 l
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 221.00
Product Information
  • Catalog #
    Descrizione
    Per strumento
    Availability
    Price
  • 431-9122
    Coperchio per bicchiere in vetro da 1 l
    1 l
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 17.10
Product Information
  • Catalog #
    Descrizione
    Per strumento
    Availability
    Price
  • 431-9221
    Bicchiere in PC, con coperchio in PC e gruppo di miscelazione, 2000 ml
    2 l
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 510.00
Product Information
  • Catalog #
    Descrizione
    Per strumento
    Availability
    Price
  • 431-9323
    Bicchiere in acciaio inox, con coperchio in PC e complessivo di miscelazione, 4000 ml
    4 l
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 2’490.00
Product Information
  • Catalog #
    Descrizione
    Per strumento
    Availability
    Price
  • 431-9231
    Adattatore da utilizzare con bicchiere da 1 l o mini-bicchiere
    2 l
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 909.00
Product Information
  • Catalog #
    Descrizione
    Per strumento
    Availability
    Price
  • 431-9223
    Coperchio per bicchiere in acciaio inox con valvola di sfiato del vapore
    2 l
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 734.00
Product Information
  • Catalog #
    Descrizione
    Availability
    Price
  • WARI501699
    Blade assembly with PTFE washer for 431-9131
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 120.00
Product Information
  • Catalog #
    Descrizione
    Per strumento
    Availability
    Price
  • 431-9331
    Adattatore da utilizzare con bicchiere da 1 l o mini-bicchiere
    4 l
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 899.00
Product Information
  • Catalog #
    Descrizione
    Per strumento
    Availability
    Price
  • 431-9131
    Mini-bicchiere in acciaio inox, con testa a lame e coperchio, 12 - 37 ml
    1 l
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 607.00
Product Information
  • Catalog #
    Descrizione
    Per strumento
    Availability
    Price
  • 857-1971
    Coperchio per contenitore in acciaio inox, due pezzi
    1,5 l
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 33.90
Product Information
  • Catalog #
    Descrizione
    Per strumento
    Availability
    Price
  • 431-9123
    Bicchiere in acciaio inox, con complessivo di miscelazione e coperchio, 1000 ml
    1 l
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 174.00
Product Information
  • Catalog #
    Descrizione
    Per strumento
    Availability
    Price
  • 431-9224
    Coperchio per bicchiere in acciaio inox senza valvola di sfiato del vapore
    1 l
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 50.20
Product Information
  • Catalog #
    Descrizione
    Per strumento
    Availability
    Price
  • 431-0105
    Contenitore in PP, con tappo a vite e gruppo di mescolatura, 500 ml
    0,5 l
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 309.00
Product Information
  • Catalog #
    Descrizione
    Per strumento
    Availability
    Price
  • 431-9132
    Mini-bicchiere in acciaio inox, con testa a lame e coperchio, 37 - 110 ml
    1 l
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 310.00
Product Information
  • Catalog #
    Descrizione
    Per strumento
    Availability
    Price
  • 431-9141
    Gruppo di miscelazione per bicchiere da 1 l
    1 l
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 60.80
Product Information
  • Catalog #
    Descrizione
    Per strumento
    Availability
    Price
  • 431-9322
    Bicchiere in acciaio inox, con complessivo di miscelazione e coperchio, 4000 ml
    4 l
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 2’660.00
Product Information
  • Catalog #
    Descrizione
    Per strumento
    Availability
    Price
  • 431-9142
    Gruppo di miscelazione per mini-bicchiere da 500 ml
    1 l
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 106.00
Product Information
  • Catalog #
    Descrizione
    Per strumento
    Availability
    Price
  • 431-9341
    Gruppo di miscelazione per bicchiere da 4 l
    4 l
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 943.00
Product Information
  • Catalog #
    Descrizione
    Per strumento
    Availability
    Price
  • 431-0245
    Polycarbonate container fits Waring AD1 and AD2, with blade assembly and lid, 1500 ml
    1,5 l
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 134.00
Product Information
  • Catalog #
    Descrizione
    Per strumento
    Availability
    Price
  • 431-9133
    Mini-bicchiere in acciaio inox, con gruppo di miscelazione e coperchio, 50 - 250 ml
    1 l
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 688.00
Product Information
  • Catalog #
    Descrizione
    Per strumento
    Availability
    Price
  • 431-0248
    Contenitore in acciaio inox, con gruppo di mescolatura e guarnizioni in Teflon, 1000 ml
    1 l
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 1’380.00
Product Information
  • Catalog #
    Descrizione
    Per strumento
    Availability
    Price
  • 431-0108
    Contenitore con coperchio in acciaio inox e gruppo di mescolatura, 1000 ml
    1 l
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 501.00
Product Information
  • Catalog #
    Descrizione
    Availability
    Price
  • WARI501700
    Blade assembly with PTFE washer for 431-9132
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 120.00
Product Information
  • Catalog #
    Descrizione
    Per strumento
    Availability
    Price
  • 857-1405
    Coperchio di ricambio in PVC per mini-contenitore 431-9133
    1 l
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 10.00
Product Information
  • Catalog #
    Descrizione
    Per strumento
    Availability
    Price
  • 431-0246
    Contenitore Micro per mescolatura, acciaio inox, 3 - 30 ml
    -
    Log in for availability
    1 * 1 ST
Product Information
  • Catalog #
    Descrizione
    Per strumento
    Availability
    Price
  • 431-9121
    Bicchiere di vetro, con gruppo di miscelazione, senza coperchio, 1000ml
    1 l
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 192.00
Product Information
  • Catalog #
    Descrizione
    Per strumento
    Availability
    Price
  • 431-0240
    Contenitore in acciaio inox, con gruppo di mescolatura e coperchio
    1 l
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 231.00
Product Information
  • Catalog #
    Descrizione
    Per strumento
    Availability
    Price
  • 857-1513
    Bicchiere di vetro, con coperchio in plastica, 1000 ml
    1 l
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 224.00
Product Information
  • Catalog #
    Descrizione
    Per strumento
    Availability
    Price
  • 431-9134
    Minipolverizzatore per macinazione a secco (ad esempio per compresse), 10 - 75 g
    1 l
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 784.00
Product Information
  • Catalog #
    Descrizione
    Per strumento
    Availability
    Price
  • 431-0068
    Coperchio di ricambio in PVC per mini-contenitore 431-9132
    1 l
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 8.80
Product Information
  • Catalog #
    Descrizione
    Availability
    Price
  • WARI501701
    Blade assembly with PTFE washer for 431-9133
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 120.00
Product Information
  • Catalog #
    Descrizione
    Per strumento
    Availability
    Price
  • 431-9225
    Contenitore in acciaio inox con guarnizione O-ring, 1000 ml
    1 l
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 1’470.00
Product Information
  • Catalog #
    Descrizione
    Per strumento
    Availability
    Price
  • 857-1403
    Coperchio di ricambio in PVC per mini-contenitore 431-9131
    1 l
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 8.30