Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Accessori per miscelatori

Accessori per miscelatori

Contenitore in PP, con tappo a vite e gruppo di mescolatura, 500 ml, 0,5 l
Codice catalogo 431-0105
Nome del fornitore:   WARING BLENDOR
Accessori per miscelatori
Codice catalogo 431-0105
Nome del fornitore:  WARING BLENDOR
Accessori per miscelatori
Accessori per miscelatori

Contenitore in PP, con tappo a vite e gruppo di mescolatura, 500 ml, 0,5 l

Price
SFr. 309.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifiche
  • Descrizione:
    Contenitore in PP, con tappo a vite e gruppo di mescolatura, 500 ml
  • Seq:
    22
  • Per strumento:
    0,5 l
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.