Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Accessori per miscelatori

Adattatore da utilizzare con bicchiere da 1 l o mini-bicchiere, 2 l
Codice catalogo 431-9231
Nome del fornitore:   WARING BLENDOR
Accessori per miscelatori
Codice catalogo 431-9231
Nome del fornitore:  WARING BLENDOR
Accessori per miscelatori
Accessori per miscelatori

Adattatore da utilizzare con bicchiere da 1 l o mini-bicchiere, 2 l

Price
SFr. 909.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifiche
  • Descrizione:
    Adattatore da utilizzare con bicchiere da 1 l o mini-bicchiere
  • Seq:
    02
  • Per strumento:
    2 l