VWR®, becher, forma alta
1000 ml, 180 mm, 95 mm
Codice catalogo 213-1176
Nome del fornitore: VWR Collection
Vai a
Product Details & Documents
Vetro borosilicato 3.3, con becco.
- Ottima resistenza chimica
- Resistenza alle alte temperature
- Autoclavabile
- Graduazioni del volume e area di etichettatura
L'alternativa economica per un'ampia gamma di applicazioni di laboratorio.
DIN 12331, ISO 3819
Certifications: DIN 12331, ISO 3819
Documents
213-1172
Immagini 360
CoC VWR Beakers Low and Tall Form CoC_VWRI213-1169_18.03 COC_VWRI213-1173_22.10 COC_VWRI213-1174_22.10 coc_VWRI213-1174_24
More
CoC VWR, Beakers, Tall Form.pdf
Dichiarazione di conformità
VWRI213-1169_TDS_EN
Scheda dati
VWR® Glassware Solutions
Letteratura sul prodotto
Specifiche
- Ø est:95 mm
- Capacità:1000 ml
- Altezza:180 mm
- Seq:08