Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, becher, forma alta
400 ml, 130 mm, 70 mm
  213-1173
VWR®, becher, forma alta
  213-1173
VWR®, becher, forma alta
VWR®, becher, forma alta
400 ml, 130 mm, 70 mm
SFr. 69.50
1 * 10 ST
Vetro borosilicato 3.3, con becco.
  • Ottima resistenza chimica
  • Resistenza alle alte temperature
  • Autoclavabile
  • Graduazioni del volume e area di etichettatura
L'alternativa economica per un'ampia gamma di applicazioni di laboratorio.
DIN 12331, ISO 3819
 : DIN 12331, ISO 3819
  • Ø est:
    70 mm
  • Capacità:
    400 ml
  • Altezza:
    130 mm
  • Seq:
    05