Orders LinkContactUsLinkComponent
Buckets, Round
Buckets, Round
1000 ml, trasparente, 15 L, 310 mm, 370 mm
Codice catalogo 216-1512
Nome del fornitore:   VITLAB
Buckets, Round
Codice catalogo 216-1512
Nome del fornitore:  VITLAB
Buckets, Round
Buckets, Round
1000 ml, trasparente, 15 L, 310 mm, 370 mm
Price
SFr. 63.60
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PP, transparent.
  • Graduated
  • Very good thermal resistance
  • Very good chemical resistance
Universal multipurpose bucket with spout, reinforced rim and handle.
Specifiche
  • Capacità:
    15 L
  • Colore:
    trasparente
  • Altezza:
    370 mm
  • Divisione:
    1000 ml
  • Ø:
    310 mm