Buckets, Round
1000 ml, trasparente, 12 L, 310 mm, 330 mm
Catalog # 216-1511
Supplier: VITLAB
Jump to:
Product Details & Documents
PP, transparent.
- Graduated
- Very good thermal resistance
- Very good chemical resistance
Universal multipurpose bucket with spout, reinforced rim and handle.
Specifications
- Capacità:12 L
- Colore:trasparente
- Altezza:330 mm
- Divisione:1000 ml
- Ø:310 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..