Orders LinkContactUsLinkComponent
Pestles
Pestles
40 mm, 160 mm, 410-0084
Codice catalogo 410-0087
Nome del fornitore:   VITLAB
Pestles
Codice catalogo 410-0087
Nome del fornitore:  VITLAB
Pestles
Pestles
40 mm, 160 mm, 410-0084
Price
66.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Melamine-formaldehyde, white.
Specifiche
  • Per:
    410-0084
  • Ø testa:
    40 mm
  • Lunghezza:
    160 mm