Orders LinkContactUsLinkComponent
Mortars, without pestles
300 ml, 75 mm, 125 mm
Codice catalogo 410-0083
Nome del fornitore:   VITLAB
Mortars, without pestles
Codice catalogo 410-0083
Nome del fornitore:  VITLAB
Mortars, without pestles
Mortars, without pestles
300 ml, 75 mm, 125 mm
Price
SFr. 36.10
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
White Melamine, with lip.
Ordering information: Pestle must be ordered separately.
Specifiche
  • Ø:
    125 mm
  • Capacità:
    300 ml
  • Altezza:
    75 mm