Pinzette
Dritte appuntite, 145 mm
Codice catalogo 232-1913
Nome del fornitore: VITLAB
Vai a
Product Details & Documents
In PMP, bianco. Pinzette multiuso per un'ampia gamma di applicazioni.
- Buona resistenza chimica
- Autoclavabili
- Robuste, flessibili, ad alto modulo elastico
Specifiche
- Tipo:Dritte appuntite
- Lunghezza:145 mm