Orders LinkContactUsLinkComponent
Sessole | Avantor
Sessole
5 ml, 82 mm
Catalog # 231-0327
Supplier:   VITLAB
Sessole
Catalog # 231-0327
Supplier:  VITLAB
Sessole
Sessole
5 ml, 82 mm
Price
SFr. 10.20
Log in for availability
1 * 12 ST
Product Details & Documents
In PP, bianco. Con estremità piatte smussate e manico rinforzato.
  • Ottima resistenza chimica, infrangibili
  • Termoresistenti fino a 130 °C, autoclavabili
  • Il volume della sessola è stampigliato ben visibile sul manico
Specifications
  • Capacità:
    5 ml
  • Lunghezza:
    82 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.