Sample containers with screw cap
180 ml, 54 mm, 112 mm, GL 56
Codice catalogo 216-3196
Nome del fornitore: VITLAB
Vai a
Product Details & Documents
PFA, with PFA screw cap.
- Good chemical resistance
- Temperature resistant from −270 to +250 °C
For sample collection, storage and transport.
: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904
Specifiche
- Ø est:54 mm
- Filettatura:GL 56
- Capacità:180 ml
- Altezza:112 mm