Orders LinkContactUsLinkComponent
Spoon spatulas, micro
Spoon spatulas, micro
150 mm, 5 mm
Codice catalogo RSGA985.150
Nome del fornitore:   RSG
Spoon spatulas, micro
Codice catalogo RSGA985.150
Nome del fornitore:  RSG
Spoon spatulas, micro
Spoon spatulas, micro
150 mm, 5 mm
Price
SFr. 21.70
Log in per disponibilità
1 * 5 ST
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10, anti-magnetic.
  • With round handle and one bent spoon
  • Excellent temperature resistance, autoclavable
  • Good resistance to chemicals
  • Very flexible
Documents
Specifiche
  • Lunghezza:
    150 mm
  • Larghezza lama:
    5 mm