Sessole
1500 ml, 350 mm
Nome del fornitore: RSG
Vai a
Product Details & Documents
In acciaio inox. Sessole per la raccolta e la misurazione di polveri, paste o granulati.
- Ottima resistenza termica, autoclavabili
- Buona resistenza chimica
- Progettato per una manipolazione aggressiva
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoSpecifiche
- Capacità:1500 ml
- Lunghezza:350 mm