Bacinelle
11 l, 180 mm, 395 mm
Codice catalogo 216-1247
Nome del fornitore: RSG
Vai a
Product Details & Documents
In acciaio inox, ¹⁸/₁₀.
- Con bordo ripiegato; pulizia facile e veloce
- Lucidatura elettrolitica, antimagnetica
- Ottima resistenza chimica e termica
Bacinelle rotonde multiuso per un'ampia gamma di impieghi.
Informazioni per l'ordine: Ogni set di piatti (n. cat. 216-1249) comprende un piatto da 1, 2 e 3 litri.
Specifiche
- Ø est:395 mm
- Capacità:11 l
- Altezza:180 mm
- Seq:09
- Cat. No.:216-1247