Bacinelle
6 l, 135 mm, 320 mm
216-1245
: RSG
In acciaio inox, ¹⁸/₁₀.
- Con bordo ripiegato; pulizia facile e veloce
- Lucidatura elettrolitica, antimagnetica
- Ottima resistenza chimica e termica
Bacinelle rotonde multiuso per un'ampia gamma di impieghi.
: Ogni set di piatti (n. cat. 216-1249) comprende un piatto da 1, 2 e 3 litri.
- Ø est:320 mm
- Capacità:6 l
- Altezza:135 mm
- Seq:07