Bacinelle
3 l, 120 mm, 245 mm
N° de catalogue 216-1243
Fournisseur: RSG
Aller à
Product Details & Documents
In acciaio inox, ¹⁸/₁₀.
- Con bordo ripiegato; pulizia facile e veloce
- Lucidatura elettrolitica, antimagnetica
- Ottima resistenza chimica e termica
Bacinelle rotonde multiuso per un'ampia gamma di impieghi.
Informations de commande: Ogni set di piatti (n. cat. 216-1249) comprende un piatto da 1, 2 e 3 litri.
Spécifications
- Ø est:245 mm
- Capacità:3 l
- Altezza:120 mm
- Seq:05