Bacinelle
1 l, 90 mm, 175 mm
Codice catalogo 216-1241
Nome del fornitore: RSG
Vai a
Product Details & Documents
In acciaio inox, ¹⁸/₁₀.
- Con bordo ripiegato; pulizia facile e veloce
- Lucidatura elettrolitica, antimagnetica
- Ottima resistenza chimica e termica
Bacinelle rotonde multiuso per un'ampia gamma di impieghi.
Informazioni per l'ordine: Ogni set di piatti (n. cat. 216-1249) comprende un piatto da 1, 2 e 3 litri.
Specifiche
- Ø est:175 mm
- Capacità:1 l
- Altezza:90 mm
- Seq:03
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..