Orders LinkContactUsLinkComponent
Pinzette
Dritte smussate, 250 mm
Codice catalogo 232-2117
Nome del fornitore:   RSG
Pinzette
Codice catalogo 232-2117
Nome del fornitore:  RSG
Pinzette
Pinzette
Dritte smussate, 250 mm
Price
SFr. 21.60
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
In acciaio inox 18/10, antimagnetico
Specifiche
  • Tipo:
    Dritte smussate
  • Lunghezza:
    250 mm