Pinzette
Dritte smussate, 130 mm
Codice catalogo 232-2113
Nome del fornitore: RSG
Vai a
Product Details & Documents
In acciaio inox 18/10, antimagnetico
Documents
Specifiche
- Tipo:Dritte smussate
- Lunghezza:130 mm