Orders LinkContactUsLinkComponent
Stirring shafts
Stirring shafts
550 mm, 8 mm
Codice catalogo 442-4225
Nome del fornitore:   RSG
Stirring shafts
Codice catalogo 442-4225
Nome del fornitore:  RSG
Stirring shafts
Stirring shafts
550 mm, 8 mm
Price
SFr. 24.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifiche
  • Ø:
    8 mm
  • Lunghezza:
    550 mm
  • Seq:
    014