Orders LinkContactUsLinkComponent
Treppiedi
Treppiedi
With detachable legs, 120×210 mm
Codice catalogo 451-9106
Nome del fornitore:   RSG
Treppiedi
Codice catalogo 451-9106
Nome del fornitore:  RSG
Treppiedi
Treppiedi
With detachable legs, 120×210 mm
Price
SFr. 46.90
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Separable tripods made from stainless steel.
Specifiche
  • Ø interno×A:
    120×210 mm
  • Descrizione:
    With detachable legs
  • Seq:
    02
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Tripod extensions, set of three, total height up to 370 mm
    Tripod extensions, set of three, total height up to 370 mm
    RSGA497.370
    Log in per disponibilità
    1 * 3 ST - SFr. 84.60