Retort stands, with M10 thread
Supporto per matracci con piedino in gomma e filettatura M10, 300×150 mm, 2,5 kg
241-0241
: RSG
Retort stand bases made of stainless steel (Remanit 4301). With off-centre M10 thread.
- Descrizione:Supporto per matracci con piedino in gomma e filettatura M10
- L×L:300×150 mm
- Peso:2,5 kg