Retort stands, with M10 thread
Supporto per matracci con piedino in gomma e filettatura M10, 210×130 mm, 1,6 kg
241-0240
: RSG
Retort stand bases made of stainless steel (Remanit 4301). With off-centre M10 thread.
- Descrizione:Supporto per matracci con piedino in gomma e filettatura M10
- L×L:210×130 mm
- Peso:1,6 kg
- Cat. No.:241-0240