Double spatulas, micro, with one spoon end
185 mm, 5 mm
Codice catalogo RSGA395.185
Nome del fornitore: RSG
Vai a
Product Details & Documents
Micro double spatulas with one spoon shaped end and one spatula end. Made of stainless steel.
Specifiche
- Lunghezza:185 mm
- Seq:2
- Larghezza lama:5 mm