Microspatole per polveri
150 mm, 4 mm
Catalog # 231-1412
Supplier: RSG
Jump to:
Product Details & Documents
In acciaio inox. Microspatola per polveri, antimagnetica, estremamente flessibile.
- Con manico rotondo, un'estremità piatta e l'altra a cucchiaio, rotonda
- Profilo dritto
- Ottima resistenza termica, autoclavabili
- Buona resistenza chimica
Documents
Certificates
Search by Lot NumberSpecifications
- Lunghezza:150 mm
- Larghezza lama:4 mm