Orders LinkContactUsLinkComponent
Forceps with guide pin
Forceps with guide pin
ricurva, con perno guida, 160 mm
Codice catalogo 232-2167
Nome del fornitore:   RSG
Forceps with guide pin
Codice catalogo 232-2167
Nome del fornitore:  RSG
Forceps with guide pin
Forceps with guide pin
ricurva, con perno guida, 160 mm
Price
17.80 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel, anti-magnetic. Particularly suitable for staining applications.
  • With curved, extra fine tips
  • Corrosion resistant
Specifiche
  • Tipo:
    ricurva, con perno guida
  • Lunghezza:
    160 mm