Forceps with guide pin
ricurva, con perno guida, 145 mm
Codice catalogo 232-2166
Nome del fornitore: RSG
Vai a
Product Details & Documents
Stainless steel, anti-magnetic. Particularly suitable for staining applications.
- With curved, extra fine tips
- Corrosion resistant
Specifiche
- Tipo:ricurva, con perno guida
- Lunghezza:145 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.