Forceps with guide pin
ricurva, con perno guida, 130 mm
Codice catalogo 232-2165
Nome del fornitore: RSG
Vai a
Product Details & Documents
Stainless steel, anti-magnetic. Particularly suitable for staining applications.
- With curved, extra fine tips
- Corrosion resistant
Specifiche
- Tipo:ricurva, con perno guida
- Lunghezza:130 mm