Support rings
Anello di supporto per applicazioni gravose, con asta, aperto, con rivestimento in gomma, 130 mm
Catalog # 241-0326
Supplier: RSG
Jump to:
Product Details & Documents
These heavy-duty support rings are made from stainless steel.
- 8 mm rod
- Available with rubber covered rings
Specifications
- Ø int.:130 mm
- Descrizione:Anello di supporto per applicazioni gravose, con asta, aperto, con rivestimento in gomma