Support rings
Anello di supporto per applicazioni gravose, con morsetto, 160 mm
RSGA281.160
: RSG
These heavy-duty support rings are made from stainless steel.
- 8 mm rod
- Available with rubber covered rings
- Ø int.:160 mm
- Descrizione:Anello di supporto per applicazioni gravose, con morsetto