Support rings
Anello di supporto per applicazioni gravose, con morsetto, 100 mm
241-0322
: RSG
These heavy-duty support rings are made from stainless steel.
- 8 mm rod
- Available with rubber covered rings
- Ø int.:100 mm
- Descrizione:Anello di supporto per applicazioni gravose, con morsetto