Support rings
Anello di supporto per applicazioni gravose, con asta (8 mm), 100 mm
RSGA280.100
: RSG
These heavy-duty support rings are made from stainless steel.
- 8 mm rod
- Available with rubber covered rings
- Ø int.:100 mm
- Descrizione:Anello di supporto per applicazioni gravose, con asta (8 mm)