Support rings
Anello di supporto per applicazioni gravose, con asta (8 mm), 70 mm
Codice catalogo 241-0318
Nome del fornitore: RSG
Vai a
Product Details & Documents
These heavy-duty support rings are made from stainless steel.
- 8 mm rod
- Available with rubber covered rings
Specifiche
- Ø int.:70 mm
- Descrizione:Anello di supporto per applicazioni gravose, con asta (8 mm)