Support rings
Anello di supporto per applicazioni gravose, con asta (8 mm), 50 mm
241-0317
: RSG
These heavy-duty support rings are made from stainless steel.
- 8 mm rod
- Available with rubber covered rings
- Ø int.:50 mm
- Descrizione:Anello di supporto per applicazioni gravose, con asta (8 mm)